2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
OR9383-1G
APOSOR9383-1GEA 278 EUR
APOSOR9383-1G
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₂BNO₃
Molecular Weight: 193,01 g/mol
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03425959
CAS-Nummer: 874219-16-6