1-(Ammoniooxy)propanchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938341-1G
OR938341-250MG
APOSOR938341-1GEA
770
EUR
APOSOR938341-1G
APOSOR938341-250MG
1-(Ammoniooxy)propanchlorid 95%
1-(Ammoniooxy)propanchlorid
Formel:
C₃H₁₀ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00231456 CAS-Nummer: 6084-54-4 |