1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938375-1G
OR938375-250MG
APOSOR938375-1GEA
638
EUR
APOSOR938375-1G
APOSOR938375-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol
Formel:
C₉H₁₁NO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11506139 CAS-Nummer: 32999-37-4 |