2-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9384-1G
APOSOR9384-1GEA 321 EUR
APOSOR9384-1G
2-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure 95%
2-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₄BNO₄
Schmelzpunkt: 150…152 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08235036
CAS-Nummer: 874219-17-7