3-Methoxyphthalid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Methoxyisobenzofuran-1(3H)-one, 3-Methoxy-1(3H)-isobenzofuranone
OR938427-5G
APOSOR938427-5GEA 163 EUR
APOSOR938427-5G
3-Methoxyphthalid 95%
3-Methoxyphthalid
Formel: C₉H₈O₃
Molecular Weight: 164,1580 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01652196
CAS-Nummer: 4122-57-0