Methyl 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938432-1G
APOSOR938432-1GEA
72.5
EUR
APOSOR938432-1G
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate 95%
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Molecular Weight: 191,226 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03981003 CAS-Nummer: 57060-86-3 |