Ethyl-4-formylbenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 4-formylbenzoate
OR938434-1G
APOSOR938434-1GEA
94.4
EUR
APOSOR938434-1G
Ethyl-4-formylbenzoate 95%
Ethyl-4-formylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₀O₃ Molecular Weight: 178,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00460463 CAS-Nummer: 6287-86-1 |