Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR938437-1G
OR938437-5G
OR938437-25G
APOSOR938437-1GEA
66.7
EUR
APOSOR938437-1G
APOSOR938437-5G
APOSOR938437-25G
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide 97%
Di(1-adamantyl)-n-butylphosphine hydriodide
Formel:
C₂₄H₄₀IP Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD10566973 CAS-Nummer: 714951-87-8 |