1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938453-5G
APOSOR938453-5GEA
256
EUR
APOSOR938453-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formel:
C₅H₇ClN₂O₂S Molecular Weight: 194.64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03944999 CAS-Nummer: 89501-93-9 |