6-Chloro-n,n-dimethylnicotinamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide
OR938495-1G
APOSOR938495-1GEA
60.9
EUR
APOSOR938495-1G
6-Chloro-n,n-dimethylnicotinamide 95%
6-Chloro-n,n-dimethylnicotinamide
Formel:
C₈H₉ClN₂O Molecular Weight: 184,623 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08588286 CAS-Nummer: 54864-83-4 |