5-Brom-N-(2-hydroxyethyl)-2-methoxybenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9385-1G
APOSOR9385-1GEA
168
EUR
APOSOR9385-1G
5-Brom-N-(2-hydroxyethyl)-2-methoxybenzolsulfonamid 98%
5-Brom-N-(2-hydroxyethyl)-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel:
C₉H₁₂BrNO₄S Schmelzpunkt: 109…112 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08056375 CAS-Nummer: 871269-14-6 |