5-Isopropyl-2-pyrimidinamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938512-1G
APOSOR938512-1GEA
1640
EUR
APOSOR938512-1G
5-Isopropyl-2-pyrimidinamine 95%
5-Isopropyl-2-pyrimidinamine
Formel:
C₇H₁₁N₃ Molecular Weight: 137,182 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08460249 CAS-Nummer: 98432-17-8 |