2-(Propylamino)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Propylethanolamine
OR938537-5G
APOSOR938537-5GEA
74.1
EUR
APOSOR938537-5G
2-(Propylamino)ethanol 95%
2-(Propylamino)ethanol
Formel:
C₅H₁₃NO Molecular Weight: 103.16 g/mol Siedepunkt: 182 Dichte: 0.901 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002844 CAS-Nummer: 16369-21-4 |