Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl Mesitylenecarboxylate, Ethyl 2,4,6-trimethylbenzoate, Mesitylenecarboxylic Acid Ethyl Ester, 2,4,6-Trimethylbenzoic Acid Ethyl Ester
OR938538-25G
APOSOR938538-25GEA
140
EUR
APOSOR938538-25G
Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoat 95%
Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoate
Formel:
C₁₂H₁₆O₂ Molecular Weight: 192.26 g/mol Siedepunkt: 121 °C/6.75mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015439 CAS-Nummer: 1754-55-8 |