(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanamine
OR938552-1G
APOSOR938552-1GEA
104
EUR
APOSOR938552-1G
(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 95%
(S)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂ Molecular Weight: 181.232 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06761896 CAS-Nummer: 65451-89-0 |