2-(Dimethylamino)propan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938625-1G
APOSOR938625-1GEA
224
EUR
APOSOR938625-1G
2-(Dimethylamino)propan-1-ol 95%
2-(Dimethylamino)propan-1-ol
Formel:
C₅H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014425 CAS-Nummer: 15521-18-3 |