Ethyl 1-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938628-1G
APOSOR938628-1GEA 0 EUR
APOSOR938628-1G
Ethyl 1-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl 1-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formel: C₉H₁₆O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797659
CAS-Nummer: 1127-01-1