2-Methyl-6-phenylpyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938642-1G
APOSOR938642-1GEA
221
EUR
APOSOR938642-1G
2-Methyl-6-phenylpyridin 95%
2-Methyl-6-phenylpyridine
Formel:
C₁₂H₁₁N Molecular Weight: 169.23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00796537 CAS-Nummer: 46181-30-0 |