2,3-Thiophenedicarboxylic anhydride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938656-1G
APOSOR938656-1GEA
0
EUR
APOSOR938656-1G
2,3-Thiophenedicarboxylic anhydride 95%
2,3-Thiophenedicarboxylic anhydride
Formel:
C₆H₂O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832453 CAS-Nummer: 6007-83-6 |