1-Butyl-4-methylpyridiniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Butyl-4-methylpyridinium Chloride
OR938667-25G
APOSOR938667-25GEA
95.7
EUR
APOSOR938667-25G
1-Butyl-4-methylpyridiniumchlorid 98%
1-Butyl-4-methylpyridinium chloride
Formel:
C₁₀H₁₆ClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03095439 CAS-Nummer: 112400-86-9 |