Methyl(methylthio)acetat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (Methylmercapto)essigsäuremethylester, (Methylthio)essigsäuremethylester, Methyl(methylmercapto)acetat

OR9387-100G OR9387-25G OR9387-5G
APOSOR9387-100GEA 277 EUR
APOSOR9387-100G APOSOR9387-25G APOSOR9387-5G
Methyl(methylthio)acetat
Methyl(methylthio)acetat
Formel: C₄H₈O₂S
Siedepunkt: 49…51 °C/12mmHg
Dichte: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039809
CAS-Nummer: 16630-66-3
EINECS: 240-683-4
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR