Sodium methanethiosulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938724-1G
OR938724-5G
APOSOR938724-1GEA
0
EUR
APOSOR938724-1G
APOSOR938724-5G
Sodium methanethiosulphonate 95%
Sodium methanethiosulphonate
Formel:
CH₃NaO₂S₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03425630 CAS-Nummer: 1950-85-2 |