4,6-Dimethylnicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938736-5G
APOSOR938736-5GEA
149
EUR
APOSOR938736-5G
4,6-Dimethylnicotinonitrile 95%
4,6-Dimethylnicotinonitrile
Formel:
C₈H₈N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234419 CAS-Nummer: 6623-21-8 |