(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
cis-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
OR938740-1G
APOSOR938740-1GEA
89.9
EUR
APOSOR938740-1G
(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid 95%
(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
Formel:
C₆H₈O₄ Molecular Weight: 144.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019263 CAS-Nummer: 1461-94-5 |