1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR938784-250MG
APOSOR938784-250MGEA
120
EUR
APOSOR938784-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-amine 97%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-amine
Formel:
C₇H₇N₃ Molecular Weight: 133,151 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08690132 CAS-Nummer: 60290-23-5 |