1-Ethyl-1,4-diazepane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938795-1G
APOSOR938795-1GEA
0
EUR
APOSOR938795-1G
1-Ethyl-1,4-diazepane 95%
1-Ethyl-1,4-diazepane
Formel:
C₇H₁₆N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06808650 CAS-Nummer: 3619-73-6 |