2-Methyl-5,7-dihydrothieno[3,4-d]pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938848-1G
APOSOR938848-1GEA
52.2
EUR
APOSOR938848-1G
2-Methyl-5,7-dihydrothieno[3,4-d]pyrimidine 95%
2-Methyl-5,7-dihydrothieno[3,4-d]pyrimidine
Formel:
C₇H₈N₂S Molecular Weight: 152.217 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00038619 CAS-Nummer: 36267-71-7 |