1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938890-25G
APOSOR938890-25GEA
139
EUR
APOSOR938890-25G
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propanone 97%
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propanone
Formel:
C₉H₂₀O₂Si Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01321330 CAS-Nummer: 74685-00-0 |