(2,4-Dichloro-3-methylphenyl)amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,4-Dichloro-3-methylaniline
OR938922-1G
APOSOR938922-1GEA
82.8
EUR
APOSOR938922-1G
(2,4-Dichloro-3-methylphenyl)amine hydrochloride 95%
(2,4-Dichloro-3-methylphenyl)amine hydrochloride
Formel:
C₇H₈Cl₃N Molecular Weight: 212,51 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13186332 CAS-Nummer: 19853-79-3 |