2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR938939-25G
APOSOR938939-25GEA 255 EUR
APOSOR938939-25G
2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol 98%
2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol
Formel: C₇H₇NO₄
Schmelzpunkt: 125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01321361
CAS-Nummer: 39224-61-8