3-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938968-1G
APOSOR938968-1GEA
87
EUR
APOSOR938968-1G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline 95%
3-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Molecular Weight: 158,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407309 CAS-Nummer: 89353-42-4 |