(2,6-Dimethylphenyl)acetonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938974-1G
APOSOR938974-1GEA
69.6
EUR
APOSOR938974-1G
(2,6-Dimethylphenyl)acetonitril 95%
(2,6-Dimethylphenyl)acetonitril
Formel:
C₁₀H₁₁N Molecular Weight: 145,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060300 CAS-Nummer: 54708-14-4 |