trans-4-Propylcyclohexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939021-1G
OR939021-250MG
APOSOR939021-1GEA
229
EUR
APOSOR939021-1G
APOSOR939021-250MG
trans-4-Propylcyclohexanol 95%
trans-4-Propylcyclohexanol
Formel:
C₉H₁₈O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11114411 CAS-Nummer: 77866-58-1 |