2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939102-5G
APOSOR939102-5GEA 55.1 EUR
APOSOR939102-5G
2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic acid 95%
2-((4-Methoxybenzyl)oxy)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861881
CAS-Nummer: 88920-24-5