2,6-Dimethyl-4-nitropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939179-1G
APOSOR939179-1GEA
68.3
EUR
APOSOR939179-1G
2,6-Dimethyl-4-nitropyridine 95%
2,6-Dimethyl-4-nitropyridine
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152,151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234324 CAS-Nummer: 4913-57-9 |