2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR9392-1G
APOSOR9392-1GEA
376
EUR
APOSOR9392-1G
2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenylboronsäure 98%
2-Methyl-5-(piperidin-1-ylsulfonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₄S Molecular Weight: 283,1500 g/mol Schmelzpunkt: 132…136 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08056364 CAS-Nummer: 871333-00-5 |