Ethyl 2-(2-cyanophenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939210-1G
APOSOR939210-1GEA
21.9
EUR
APOSOR939210-1G
Ethyl 2-(2-cyanophenyl)acetate 95%
Ethyl 2-(2-cyanophenyl)acetate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08437615 CAS-Nummer: 67237-76-7 |