2-Chloro-4-methoxybenzothiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-4-methoxybenzo[d]thiazole
OR939266-1G
APOSOR939266-1GEA
231
EUR
APOSOR939266-1G
2-Chloro-4-methoxybenzothiazole 95%
2-Chloro-4-methoxybenzothiazole
Formel:
C₈H₆ClNOS Molecular Weight: 199,657 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04448819 CAS-Nummer: 3507-27-5 |