3-Acetylbiphenyl 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Biphenyl-3-yl-ethanone, 1-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)ethanone
OR939300-1G
APOSOR939300-1GEA
115
EUR
APOSOR939300-1G
3-Acetylbiphenyl 97%
3-Acetylbiphenyl
Formel:
C₁₄H₁₂O Molecular Weight: 196,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048220 CAS-Nummer: 3112-01-4 |