4-Methyl-piperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939344-5G
APOSOR939344-5GEA
82.8
EUR
APOSOR939344-5G
4-Methyl-piperidine-1-sulphonyl chloride 95%
4-Methyl-piperidine-1-sulphonyl chloride
Formel:
C₆H₁₂ClNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445024 CAS-Nummer: 41483-70-9 |