3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939367-5G
APOSOR939367-5GEA
172
EUR
APOSOR939367-5G
3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol 95%
3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002953 CAS-Nummer: 10210-17-0 |