[(1-Ethylpiperidin-4-yl)methyl]amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (1-Ethylpiperidin-4-yl)methanamine
OR939382-1G
APOSOR939382-1GEA 299 EUR
APOSOR939382-1G
[(1-Ethylpiperidin-4-yl)methyl]amine 95%
[(1-Ethylpiperidin-4-yl)methyl]amine
Formel: C₈H₁₈N₂
Molecular Weight: 142,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05022431
CAS-Nummer: 21168-71-8