Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, trans-Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
OR939383-25G
APOSOR939383-25GEA
127
EUR
APOSOR939383-25G
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 98%
Ethyl-trans-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formel:
C₉H₁₆O₃ Molecular Weight: 172.22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16295187 CAS-Nummer: 3618-04-0 |