1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR939391-5G
APOSOR939391-5GEA
98.6
EUR
APOSOR939391-5G
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidin 97%
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidin
Formel:
C₉H₁₅N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003162 CAS-Nummer: 7148-07-4 UN: 1993 ADR: 3,III |