Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939418-5G
APOSOR939418-5GEA
63.8
EUR
APOSOR939418-5G
Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 154.166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08700760 CAS-Nummer: 197079-26-8 |