3-Methoxypropanoyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939440-1G
OR939440-250MG
OR939440-500MG
APOSOR939440-1GEA
0
EUR
APOSOR939440-1G
APOSOR939440-250MG
APOSOR939440-500MG
3-Methoxypropanoyl chloride 95%
3-Methoxypropanoyl chloride
Formel:
C₄H₇ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424697 CAS-Nummer: 4244-59-1 |