2,6-Dichloro-4-methoxyaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939452-1G
APOSOR939452-1GEA
95.7
EUR
APOSOR939452-1G
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline 95%
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇Cl₂NO Molecular Weight: 192.043 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00115065 CAS-Nummer: 6480-66-6 |