Chloromethyl-2,2,2-trichloroethyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939469-5G
APOSOR939469-5GEA
435
EUR
APOSOR939469-5G
Chloromethyl-2,2,2-trichloroethyl ether 95%
Chloromethyl-2,2,2-trichloroethyl ether
Formel:
C₃H₄Cl₄O Molecular Weight: 197,86 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
69573-75-7 |