4-(Dimethylamino)-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N,N,1,2,2,6,6-Heptamethylpiperidin-4-amine
OR939493-1G
APOSOR939493-1GEA 137 EUR
APOSOR939493-1G
4-(Dimethylamino)-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 95%
4-(Dimethylamino)-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
Formel: C₁₂H₂₆N₂
Molecular Weight: 198,348 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011577
CAS-Nummer: 36177-86-3