1-Cyclopropyl-2-nitroethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR939529-1G
APOSOR939529-1GEA 0 EUR
APOSOR939529-1G
1-Cyclopropyl-2-nitroethanol 95%
1-Cyclopropyl-2-nitroethanol
Formel: C₅H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20484062
CAS-Nummer: 54120-03-5